cis-1-Amino-9-octadecène >50.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-9-Octadecenylamine, (9Z)-9-Octadecen-1-amine, (Z)-Octadec-9-en-1-amine
O0059-25ML O0059-500ML
TCIAO0059-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0059-25ML TCIAO0059-500ML
cis-1-Amino-9-octadecène >50.0% (par GC)
cis-1-Amino-9-octadecène
Formule: C₁₈H₃₇N
MW: 267,5 g/mol
Point d'ébullition: 364 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 0,813 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 158°C
Numéro MDL: MFCD00066507
Numéro CAS: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&vid=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité