N-Cyclohexylmaleimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1044-25G C1044-100G
TCIAC1044-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC1044-25G TCIAC1044-100G
N-Cyclohexylmaleimide ≥98.0% (par GC)
N-Cyclohexylmaleimide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00043904
Numéro CAS: 1631-25-0
EINECS: 216-630-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aacc8820a398cf413621897ccf1c8b64b74f6e0&vid=4aacc8820a398cf413621897ccf1c8b64b74f6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité