N-Éthylmaleimide (NEM) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
E0136-1G E0136-25G E0136-5G
TCIAE0136-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0136-1G TCIAE0136-25G TCIAE0136-5G
N-Éthylmaleimide (NEM) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Éthylmaleimide (NEM)
Formule: C₆H₇NO₂
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005509
Numéro CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03822
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75684be9e71dcccdae31ec13c778b28fdaa66756&vid=75684be9e71dcccdae31ec13c778b28fdaa66756&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité