cis-2-Nonène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0586-10MLEA 140 EUR InStock
TCIAN0586-10ML
cis-2-Nonène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-2-Nonène-1-ol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00063210
Numéro CAS: 41453-56-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/69/28989769.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité