cis-3-Nonène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (Z)-3-Nonen-1-ol, cis-3-Nonen-1-ol
N0588-10ML N0588-25ML
TCIAN0588-10MLEA 149 EUR InStock
TCIAN0588-10ML TCIAN0588-25ML
cis-3-Nonène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-3-Nonène-1-ol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00010314
Numéro CAS: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b60d550ded9b4ca5cca492f119519e4b5424613&vid=6b60d550ded9b4ca5cca492f119519e4b5424613&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité