cis-9-Octadecène-1-ol >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: cis-Octadec-9-ène-1-ol
TCIAO0058-500MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAO0058-500ML TCIAO0058-25ML
cis-9-Octadecène-1-ol >60.0% (par GC)
cis-9-Octadecène-1-ol
Formule: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 13…19 °C
Point d'éclair: 189°C
Numéro MDL: MFCD00002993
Numéro CAS: 143-28-2
Merck Index: 14,06831
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/69/28990369.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité