N-Méthylmaleimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0807-25G M0807-500G M0807-100G
TCIAM0807-25GEA 112 EUR InStock
TCIAM0807-25G TCIAM0807-500G TCIAM0807-100G
N-Méthylmaleimide ≥98.0% (par GC)
N-Méthylmaleimide
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…75 °C
Numéro MDL: MFCD00005508
Numéro CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5f272fb7ef39a6f9d2c21fac3622956bf6f9953&vid=d5f272fb7ef39a6f9d2c21fac3622956bf6f9953&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité