N-Phénylmaleimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0900-25G P0900-500G P0900-100G
TCIAP0900-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0900-25G TCIAP0900-500G TCIAP0900-100G
N-Phénylmaleimide ≥98.0% (par GC)
N-Phénylmaleimide
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 181°C
Point de fusion: 84…86 °C
Numéro MDL: MFCD00005502
Numéro CAS: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654e129a010772bcfc89430700fb619f5c7981b3&vid=654e129a010772bcfc89430700fb619f5c7981b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow flake
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité