Maleimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrole-2,5-dione
M0018-25G M0018-5G
TCIAM0018-25GEA 165 EUR InStock
TCIAM0018-25G TCIAM0018-5G
Maleimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Maleimide
Formule: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
Numéro MDL: MFCD00005494
Numéro CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d318089a16121dcd366c3a85e93bdbeedfff951b&vid=d318089a16121dcd366c3a85e93bdbeedfff951b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité