Acide cyanoacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0439-25G C0439-500G
TCIAC0439-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0439-25G TCIAC0439-500G
Acide cyanoacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide cyanoacétique
Formule: C₃H₃NO₂
MW: 85,06 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66 °C
Densité: Min, 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 165 °C
Numéro MDL: MFCD00002677
Numéro CAS: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ef2d6aba01aeba29a29e2fb2de3de743d556e3d&vid=5ef2d6aba01aeba29a29e2fb2de3de743d556e3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité