Cyanoacétate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1001-500MLEA 160 EUR InStock
TCIAC1001-500ML TCIAC1001-25ML
Cyanoacétate d'isopropyle ≥97.0% (par GC)
Cyanoacétate d'isopropyle
Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00019842
Numéro CAS: 13361-30-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/65/28938265.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité