Cyanoacétate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0440-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0440-25G TCIAC0440-500G
Cyanoacétate de butyle ≥98.0% (par GC)
Cyanoacétate de butyle
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Point de fusion: –80 °C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00001941
Numéro CAS: 5459-58-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/62/28937462.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité