Cyanoacétate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0441-25G C0441-500G
TCIAC0441-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0441-25G TCIAC0441-500G
Cyanoacétate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Cyanoacétate d'éthyle
Formule: C₅H₇NO₂
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00001940
Numéro CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 14,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&vid=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité