Cyanoacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-cyanoacetate
C0442-25ML C0442-500ML
TCIAC0442-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0442-25ML TCIAC0442-500ML
Cyanoacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Cyanoacétate de méthyle
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: –22.5 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00001939
Numéro CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&vid=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité