Trichloro(cyclopentyl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2576-5G T2576-25G
TCIAT2576-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT2576-5G TCIAT2576-25G
Trichloro(cyclopentyl)silane ≥95.0% (par GC)
Trichloro(cyclopentyl)silane
Formule: C₅H₉Cl₃Si
MW: 203,57 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Densité: 1,2756 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00236508
Numéro CAS: 14579-03-4
EINECS: 238-621-6
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14b45deefbd2c4278556737968a581212de5ceb5&vid=14b45deefbd2c4278556737968a581212de5ceb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité