Dibenzyle diséléniure ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2717-5GEA 123 EUR InStock
TCIAD2717-5G
Dibenzyle diséléniure ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dibenzyle diséléniure
Formule: C₁₄H₁₄Se₂
MW: 340,19 g/mol
Point de fusion: 91…94 °C
Numéro MDL: MFCD00004767
Numéro CAS: 1482-82-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/35/28979835.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité