Dichloroacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0309-25G D0309-500G
TCIAD0309-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0309-25G TCIAD0309-500G
Dichloroacétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Dichloroacétate de méthyle
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,3774 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00000843
Numéro CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
ONU: 2299
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=047457e9ebee77c7595a73cfecb18a77bd2ebdcb&vid=047457e9ebee77c7595a73cfecb18a77bd2ebdcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité