Diméthylsulfone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0509-25G M0509-500G
TCIAM0509-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0509-25G TCIAM0509-500G
Diméthylsulfone ≥99.0% (par GC)
Diméthylsulfone
Formule: C₂H₆O₂S
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 107…110 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Numéro MDL: MFCD00007566
Numéro CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 14,03258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d73fcd90a2af0111b9c6253f5e919e23ffe04c0c&vid=d73fcd90a2af0111b9c6253f5e919e23ffe04c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité