Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyldiphénylphosphine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1318-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM1318-1G TCIAM1318-5G
Méthyldiphénylphosphine ≥97.0% (par GC)
Méthyldiphénylphosphine


Formule: C₁₃H₁₃P
MW: 200,22 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00008508
Numéro CAS: 1486-28-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/21/28975221.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité