Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphénylsilanediol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD2316-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD2316-25G TCIAD2316-250G
Diphénylsilanediol ≥98.0% (par GC)
Diphénylsilanediol


Formule: C₁₂H₁₂O₂Si
MW: 216,31 g/mol
Point de fusion: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00002101
Numéro CAS: 947-42-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/49/28979249.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Ethylacetate almost transparency
Polychlorinated biphenyl max. 50 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité