L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acétate de furfuryle 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
A0903-25ML A0903-100ML
TCIAA0903-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAA0903-25ML TCIAA0903-100ML
Acétate de furfuryle 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Acétate de furfuryle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140.14 g/mol
Point d'ébullition: 175
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00003251
Numéro CAS: 623-17-6
EINECS: 210-775-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe051d5dad9c16d50471d9b5f5a6e943c64df61f&vid=fe051d5dad9c16d50471d9b5f5a6e943c64df61f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité