Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloro(éthyl)silane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAE0188-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0188-25G
Trichloro(éthyl)silane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Trichloro(éthyl)silane


Formule: C₂H₅Cl₃Si
MW: 163,51 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –105,6 °C
Point d'éclair: 14°C
Numéro MDL: MFCD00000485
Numéro CAS: 115-21-9
ONU: 1196
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/59/28967759.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité