Indazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1H-Indazole
TCIAI0278-5GEA 102 EUR InStock
TCIAI0278-5G TCIAI0278-1G
Indazole ≥99.0% (par GC)
Indazole
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Numéro MDL: MFCD00005691
Numéro CAS: 271-44-3
Merck Index: 13,04961
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/90/28972090.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité