L(+)-Ribose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
R0068-1G R0068-25G R0068-5G
TCIAR0068-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAR0068-1G TCIAR0068-25G TCIAR0068-5G
L(+)-Ribose ≥98.0% (par HPLC)
L(+)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167010
Numéro CAS: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ccbedbd80447375505bc2c4d35ba21bfadf597&vid=85ccbedbd80447375505bc2c4d35ba21bfadf597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +21.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité