N-Méthylformamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formmethylamide, Formic acid methylamide
F0059-25G F0059-500G
TCIAF0059-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0059-25G TCIAF0059-500G
N-Méthylformamide ≥99.0% (par GC)
N-Méthylformamide
Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: -5°C
Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00003280
Numéro CAS: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Merck Index: 14,06076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a560dc532404df3e63cc8a24531b916a0f4f7ed&vid=5a560dc532404df3e63cc8a24531b916a0f4f7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité