Formiate de pentyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0049-500MLEA 170 EUR InStock
TCIAF0049-500ML TCIAF0049-25ML
Formiate de pentyle ≥95.0% (par GC)
Formiate de pentyle
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –73 °C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00040440
Numéro CAS: 638-49-3
ONU: 1109
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/88/28968688.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité