Méthoxytriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethyl(methoxy)silane
M0688-25ML M0688-250ML
TCIAM0688-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAM0688-25ML TCIAM0688-250ML
Méthoxytriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Méthoxytriméthylsilane
Formule: C₄H₁₂OSi
MW: 104,22 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Densité: 0,755 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30°C
Numéro MDL: MFCD00008344
Numéro CAS: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&vid=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité