Octyltrichlorosilane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Trichloro(octyl)silane
TCIAO0168-25GEA 149 EUR InStock
TCIAO0168-25G TCIAO0168-250G
Octyltrichlorosilane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Octyltrichlorosilane
Formule: C₈H₁₇Cl₃Si
MW: 247,67 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00000488
Numéro CAS: 5283-66-9
ONU: 1801
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/58/28990458.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité