Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAO0287-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAO0287-1G
Oxazole ≥98.0% (par GC)
Oxazole


Formule: C₃H₃NO
MW: 69,06 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: -82°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00009751
Numéro CAS: 288-42-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/61/28990561.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité