Acide phénoxyacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0107-25G P0107-500G
TCIAP0107-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0107-25G TCIAP0107-500G
Acide phénoxyacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide phénoxyacétique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 98…100 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004296
Numéro CAS: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Merck Index: 14,07254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a497ecc28946f4095cfd3cdf2156cb6c4b0e99&vid=05a497ecc28946f4095cfd3cdf2156cb6c4b0e99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité