Phénylpropiolate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenylpropiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylprop-2-ynoate, Ethyl phenylacetylenecarboxylate
P0814-25G P0814-5G
TCIAP0814-25GEA 134 EUR InStock
TCIAP0814-25G TCIAP0814-5G
Phénylpropiolate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Phénylpropiolate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009185
Numéro CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f39d5287942192ddce1030631f1c597eb88225c3&vid=f39d5287942192ddce1030631f1c597eb88225c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité