Phénylpropiolate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
M2080-25G M2080-5G
TCIAM2080-25GEA 450 EUR InStock
TCIAM2080-25G TCIAM2080-5G
Phénylpropiolate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Phénylpropiolate de méthyle
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041685
Numéro CAS: 4891-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&vid=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité