Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylphenylammonium chloride, Phenyltrimethylammonium chloride
P0244-25G P0244-500G P0244-100G
TCIAP0244-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0244-25G TCIAP0244-500G TCIAP0244-100G
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium
Formule: C₉H₁₄ClN
MW: 171,67 g/mol
Point de fusion: 246…247 °C
Numéro MDL: MFCD00011790
Numéro CAS: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b43b550cb24c08a226f710fd2b200983978051&vid=11b43b550cb24c08a226f710fd2b200983978051&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité