Propionate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic acid benzyl ester, Benzyl propanoate
P0501-25ML P0501-500ML
TCIAP0501-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0501-25ML TCIAP0501-500ML
Propionate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Propionate de benzyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Densité: 1,029 to 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00027003
Numéro CAS: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55b34fe39b9041dbdd77b1515187407618bfbe3&vid=b55b34fe39b9041dbdd77b1515187407618bfbe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité