Propionate de propyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0511-25ML P0511-500ML
TCIAP0511-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0511-25ML TCIAP0511-500ML
Propionate de propyle ≥98.0% (par GC)
Propionate de propyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 122°C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00009373
Numéro CAS: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ce4cfa8ca10e74e4fb1ff9314ecdd666ab10b5&vid=b9ce4cfa8ca10e74e4fb1ff9314ecdd666ab10b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité