Acide propiolique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0497-25G P0497-5G
TCIAP0497-25GEA 302 EUR InStock
TCIAP0497-25G TCIAP0497-5G
Acide propiolique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide propiolique
Formule: C₃H₂O₂
Point d'ébullition: 58°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00004360
Numéro CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&vid=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité