Propiolate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
P0529-25ML P0529-5ML
TCIAP0529-25MLEA 126 EUR InStock
TCIAP0529-25ML TCIAP0529-5ML
Propiolate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Propiolate d'éthyle
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0,9788 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00009184
Numéro CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01895050f409b64d03b793aa47a09af69812152b&vid=01895050f409b64d03b793aa47a09af69812152b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité