Propiolate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
P0528-25ML P0528-5ML
TCIAP0528-25MLEA 145 EUR InStock
TCIAP0528-25ML TCIAP0528-5ML
Propiolate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Propiolate de méthyle
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Densité: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00008572
Numéro CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&vid=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité