Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propyltrichlorosilane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Trichloro(propyl)silane

TCIAP0371-25GEA 55 EUR InStock
TCIAP0371-25G
Propyltrichlorosilane ≥99.0% (par GC)
Propyltrichlorosilane


Formule: C₃H₇Cl₃Si
MW: 177,53 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00013603
Numéro CAS: 141-57-1
ONU: 1816
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité