Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T1350-1G T1350-25G T1350-5G
TCIAT1350-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT1350-1G TCIAT1350-25G TCIAT1350-5G
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42507881e5f2d0a3f882862dad5ac1a78f3e6dd7&vid=42507881e5f2d0a3f882862dad5ac1a78f3e6dd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) 97.0 to 106.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité