Anhydride tétrafluorophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2381-1G T2381-5G
TCIAT2381-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT2381-1G TCIAT2381-5G
Anhydride tétrafluorophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride tétrafluorophtalique
Formule: C₈F₄O₃
MW: 220,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039697
Numéro CAS: 652-12-0
EINECS: 211-485-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d639ece5801bd71de221e145bb3646aecd2bd3&vid=84d639ece5801bd71de221e145bb3646aecd2bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ethanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité