Fluorure de tétraméthylammonium tetrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2754-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT2754-5G TCIAT2754-25G
Fluorure de tétraméthylammonium tetrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fluorure de tétraméthylammonium tetrahydraté
Formule: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149968
Numéro CAS: 17787-40-5
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/39/28996439.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Water 40.0 to 45.0 %
TMAF-HF max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité