Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Tétraméthylammonium hexafluorophosphate
TCIAT1296-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1296-25G
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium
Hexafluorophosphate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂F₆NP
MW: 219,11 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00012012
Numéro CAS: 558-32-7
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/33/28995333.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité