Tétraphénylcyclopentadiénone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone
T1062-25G T1062-5G
TCIAT1062-25GEA 117 EUR InStock
TCIAT1062-25G TCIAT1062-5G
Tétraphénylcyclopentadiénone ≥98.0% (par HPLC)
Tétraphénylcyclopentadiénone
Formule: C₂₉H₂₀O
MW: 384,48 g/mol
Point de fusion: 219…222 °C
Densité: 1,233 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001407
Numéro CAS: 479-33-4
EINECS: 207-530-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d1593e924a2c590636c2ccdf76f8a433af3f54&vid=43d1593e924a2c590636c2ccdf76f8a433af3f54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité