Thiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0185-25GEA 174 EUR InStock
TCIAT0185-25G TCIAT0185-5G
Thiazole ≥98.0% (par GC)
Thiazole
Formule: C₃H₃NS
MW: 85,13 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: –34 °C
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00005315
Numéro CAS: 288-47-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09442
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/04/28994504.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité