Acide crotonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
C0416-25G C0416-100G
TCIAC0416-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0416-25G TCIAC0416-100G
Acide crotonique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide crotonique
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: 71…72 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00002701
Numéro CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
ONU: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467683da81015d8f2dfcbb88fb8aae740abe94c1&vid=467683da81015d8f2dfcbb88fb8aae740abe94c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité