Crotonate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0418-25ML C0418-500ML
TCIAC0418-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0418-25ML TCIAC0418-500ML
Crotonate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Crotonate d'éthyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00009289
Numéro CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
ONU: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&vid=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité