Crotonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0419-100MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0419-100ML TCIAC0419-25ML TCIAC0419-500ML
Crotonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Crotonate de méthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00009287
Numéro CAS: 623-43-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02597
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/48/28937448.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité