Acide trans-2-hexénoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0383-25G H0383-250G
TCIAH0383-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAH0383-25G TCIAH0383-250G
Acide trans-2-hexénoïque ≥98.0% (par GC)
Acide trans-2-hexénoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 32 °C
Densité: 0,946 g/cm³ (45 °C)
Numéro MDL: MFCD00002705
Numéro CAS: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&vid=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité