Acide trans-2-penténoïque ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0345-25ML P0345-5ML
TCIAP0345-25MLEA 136 EUR InStock
TCIAP0345-25ML TCIAP0345-5ML
Acide trans-2-penténoïque ≥95.0% (par GC)
Acide trans-2-penténoïque
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 97°C
Densité: 0,9903 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00002704
Numéro CAS: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&vid=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité